Learn More
5-Methyl-1-phenyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10701094
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10701094 1 g Amber Glass Bottle 1g
10299622 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10701094 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC15539DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 849776-88-1
Formula molecolare C16H21BN2O2
Molecular Weight (g/mol) 284.17
Numero MDL MFCD06797463
InChI Key XSUARWLKVRBBKT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-methyl-1-phenyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 5-methyl-1-phenyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 5-methyl-1-phenyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, pubchem18509, 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 5-methyl-1-phenylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl boronic acid pinacol ester, 1h-pyrazole, 5-methyl-1-phenyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
PubChem CID 2795327
IUPAC Name 5-methyl-1-phenyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole
SMILES CC1=C(C=NN1C1=CC=CC=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methyl-1-phenyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare Yes
Quantità 1 g
Peso formulazione 284.16
Percent Purity 97%