Learn More
5-Methyl-1H-benzotriazole, 98+%
Codice prodotto. 11443314
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11443314 25 g 25g
11453314 100 g 100g
11463314 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11443314 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10615.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 136-85-6 | C7H7N3 | 133.15 g/mol
5-Methyl-1H-benzotriazole was used in determination of benzothiazoles and benzotriazoles in waste water samples by GC-MS. It is also used as a potential nitrification inhibitor of urea fertilizer in agricultural soils.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
5-Methyl-1H-benzotriazole was used in determination of benzothiazoles and benzotriazoles in waste water samples by GC-MS. It is also used as a potential nitrification inhibitor of urea fertilizer in agricultural soils.
Solubility
Soluble in chloroform, methanol, water (6.0 g/L at 25°C), ethanol, and toluene (slightly).
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 136-85-6
Formula molecolare C7H7N3
Molecular Weight (g/mol) 133.15
Numero MDL MFCD00005702
InChI Key LRUDIIUSNGCQKF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-methyl-1h-benzotriazole, 5-methylbenzotriazole, tolutriazole, 5-tolyltriazole, 1h-benzotriazole, 5-methyl, 6-methylbenzotriazole, 5-methyl-1h-benzo d 1,2,3 triazole, 5-methyl-1,2,3-benzotriazole, 6-methyl-1,2,3-benzotriazole, t56 bmnnj g1
PubChem CID 8705
ChEBI CHEBI:83455
IUPAC Name 5-methyl-2H-benzotriazole
SMILES CC1=CC2=NNN=C2C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methyl-1H-benzotriazole
Punto di fusione 77°C to 84°C
pH 5.3
Punti di ebollizione 210°C to 212°C (12 mmHg)
Odore Odorless
Quantità 25 g
Beilstein 116658
Informazioni di solubilità Soluble in chloroform,methanol,water (6.0g/L at 25°C),ethanol,and toluene (slightly).
Peso formulazione 133.15
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Methyl-1H-benzotriazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Tolutriazole