Learn More
5-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10495712
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10495712 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10495712 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SPB07714DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 402-61-9
Formula molecolare C5H6N2O2
Molecular Weight (g/mol) 126.115
Numero MDL MFCD00090754
InChI Key WSMQKESQZFQMFW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 5-methylpyrazole-3-carboxylic acid, 5-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 3-methylpyrazole-5-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-methyl, 5-methylpyrazole-3-carboxylicacid, 3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylicacid, pyrazole-3-carboxylic acid, 5-methyl, pubchem7842, 5-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylicacid
PubChem CID 9822
ChEBI CHEBI:74739
IUPAC Name 5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
SMILES CC1=CC(=NN1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Indice di Merck 15, 6188
Peso formulazione 126.11
Percent Purity 97%