Learn More
5-Methyl-1H-tetrazole, 97%
Codice prodotto. 15416728
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15416728 25 g 25g
15406728 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15416728 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H60248.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 4076-36-2 | C2H4N4 | 84.082 g/mol
5-Methyl-1H-tetrazole is used in the preparation of novel antifungal agents based derived from N-iodopropargylazoles and N-triiodoallylazoles. 5-Methyl Tetrazole also in the preparation of novel quinoline derivatives against mycobacterium tuberculosis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
5-Methyl-1H-tetrazole is used in the preparation of novel antifungal agents based derived from N-iodopropargylazoles and N-triiodoallylazoles. 5-Methyl Tetrazole also in the preparation of novel quinoline derivatives against mycobacterium tuberculosis.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Store at room temperature. Keep away from oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4076-36-2
Formula molecolare C2H4N4
Molecular Weight (g/mol) 84.082
Numero MDL MFCD00129971
InChI Key XZGLNCKSNVGDNX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-methyltetrazole, 5-methyl-1h-tetrazole, 5-methyl tetrazole, 1h-tetrazole, 5-methyl, 5-methyl-1h-tertazole, tetrazole, 5-methyl, 5-methyl-1h-1,2,3,4-tetrazole, 5-methyl-2h-1,2,3,4-tetrazole, 2h-tetrazole, 5-methyl, 5-methyl-1h-1,2,3,4-tetraazole
PubChem CID 138107
IUPAC Name 5-methyl-2H-tetrazole
SMILES CC1=NNN=N1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methyl-1H-tetrazole
Punto di fusione 142°C to 146°C
Quantità 25 g
Informazioni di solubilità Soluble in water.
Peso formulazione 84.08
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Methyl-1H-tetrazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-Methyl-1H-tetrazole