Learn More
5-Methyl-2'-deoxycytidine, MedChemExpress
Codice prodotto. 16439356
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16439356 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16439356 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYW012078
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
MedChemExpress 5-Methyl-2'-deoxycytidine in single-stranded DNA can act in cis to signal de novo DNA methylation.
5-Methyl-2'-deoxycytidine in single-stranded DNA can act in cis to signal de novo DNA methylation.
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methyl-2'-deoxycytidine
CAS 838-07-3
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C10H15N3O4
Quantità 100 mg
Sinonimo 5-Methyldeoxycytidine
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (414.52 mM) ∣H2O : 100 mg/mL (414.52 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]1[C@H](C[C@H](N2C(N=C(C(C)=C2)N)=O)O1)O
Molecular Weight (g/mol) 241.24
Peso formulazione 241.24
Percent Purity 98.15%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Research purposes only