Learn More
5-Methyl-2'-deoxycytidine, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11475266 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
Codice prodotto. 11475266
Marca: MP Biomedicals 0219888380
5-Methyl-2'-deoxycytidine, White Powder
  • 5-Methyl-2'-deoxycytidine in single-stranded DNA can act in cis to signal de novo DNA methylation.
  • It has been used in epigenetics research to investigate the dynamics of DNA methylation pattern in the control of gene expression.
  • A cytidine analog and an isostere of thymidine.
  • 5-Methyl-2'-deoxycytidine is a pyrimidine nucleoside that when incorporated into single-stranded DNA can act in cis to signal de novo DNA methylation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 838-07-3
Numero MDL MFCD00006549
InChI Key LUCHPKXVUGJYGU-XLPZGREQSA-N
Specifica
Punto di fusione 217°C to 219°C (literature)
Colore White
Note sul grado di purezza 99.6 area% (HPLC)
Formula molecolare C10H15N3O4
Indice di rifrazione 1.694 (lit.)
Quantità 100 mg
Sinonimo 2'-deoxy-5-methyl-cytidine
Informazioni di solubilità Soluble in 1 N NaOH.
Optical Rotation [α]25/D +63°, c = 1 in 1 M NaOH (lit.)
Molecular Weight (g/mol) 241.25
Pressione del vapore 8.85E-12mmHg at 25°C (lit.)
Forma fisica Powder
compliance-icons
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 5-Methyl-2'-deoxycytidine