Learn More
5-Methyl-2-furanmethanamine, 98%
Codice prodotto. 10159322 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10159322 5 g Bottiglia in vetro 5g
10093490 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10159322 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 268940050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-10-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 14003-16-8 | C6H9NO | 111.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14003-16-8
Formula molecolare C6H9NO
Molecular Weight (g/mol) 111.14
Numero MDL MFCD00143471
InChI Key YSEAGSCGERFGBL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-methylfurfurylamine, 5-methylfuran-2-yl methanamine, 5-methyl-2-furanmethanamine, 2-aminomethyl-5-methylfuran, 5-methyl-2-furyl methylamine, 2-furanmethanamine, 5-methyl, 5-methyl-2-furyl methyl amine, 1-5-methylfuran-2-yl methanamine, pubchem6995, acmc-209cjz
PubChem CID 2724683
IUPAC Name (5-methylfuran-2-yl)methanamine
SMILES CC1=CC=C(CN)O1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methyl-2-furanmethanamine
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -22°C
Colore Yellow
Densità 1.0100g/mL
Punti di ebollizione 57°C (13.0 Mbar)
Punto d'infiammabilità 57°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4860 to 1.488
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.01
Informazioni di solubilità Solubility in water: >1000g/L (20°C)
Peso formulazione 111.14
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Methyl-2-furanmethanamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.