Learn More
5-Methyl-2-hepten-4-one, predominantly trans, 99%
Codice prodotto. 11446046
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11446046 2 g 2g
11456046 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11446046 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22335.04
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 81925-81-7 | C8H14O | 126.199 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 81925-81-7
Formula molecolare C8H14O
Molecular Weight (g/mol) 126.199
Numero MDL MFCD00792509
InChI Key ARJWAURHQDJJAC-GQCTYLIASA-N
Sinonimo 5-methyl-2-hepten-4-one, filbertone, 5-methylhept-2-en-4-one, +/--filbertone, hazelnut ketone, e-5-methyl-2-hepten-4-one, 5-methyl-e-2-hepten-4-one, fema no. 3761, e-5-methylhept-2-en-4-one, 2e-5-methyl-2-hepten-4-one
PubChem CID 5362588
IUPAC Name (E)-5-methylhept-2-en-4-one
SMILES CCC(C)C(=O)C=CC
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methyl-2-hepten-4-one
Nota nome predominantly trans
Punti di ebollizione 169°C to 171°C
Punto d'infiammabilità 55°C (131°F)
Indice di rifrazione 1.444
Quantità 2 g
Numero UN UN1224
Peso formulazione 126.2
Percent Purity 99%