Learn More
5-Methyl-2-nitrophenol, 97%
Codice prodotto. 10478160 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10478160 100 g Bottiglia in vetro 100g
10468160 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10478160 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 160151000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 700-38-9 | C7H7NO3 | 153.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 700-38-9
Formula molecolare C7H7NO3
Molecular Weight (g/mol) 153.14
Numero MDL MFCD00007111
InChI Key NQXUSSVLFOBRSE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-nitro-m-cresol, phenol, 5-methyl-2-nitro, 3-hydroxy-4-nitrotoluene, 6-nitro-3-cresol, 3-methyl-6-nitrophenol, m-cresol, 6-nitro, 5-methyl-2-nitro-phenol, unii-z0b5eo9752, 6-nitro-m-creso
PubChem CID 12788
IUPAC Name 5-methyl-2-nitrophenol
SMILES CC1=CC=C(C(O)=C1)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methyl-2-nitrophenol
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 53°C to 56°C
Colore Green to Yellow
Punto d'infiammabilità 109°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C6H3(NO2)OH
Quantità 100 g
Beilstein 06, 385
Peso formulazione 153.14
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Chunks
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Methyl-2-nitrophenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.