Learn More
5-Methyl-2-nitrophenol, 97%
Codice prodotto. 11449253
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11449253 100 g 100g
11439253 25 g 25g
11304659 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11449253 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11729.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 700-38-9 | C7H7NO3 | 153.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 700-38-9
Formula molecolare C7H7NO3
Molecular Weight (g/mol) 153.14
Numero MDL MFCD00007111
InChI Key NQXUSSVLFOBRSE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 6-nitro-m-cresol, phenol, 5-methyl-2-nitro, 3-hydroxy-4-nitrotoluene, 6-nitro-3-cresol, 3-methyl-6-nitrophenol, m-cresol, 6-nitro, 5-methyl-2-nitro-phenol, unii-z0b5eo9752, 6-nitro-m-creso
PubChem CID 12788
IUPAC Name 5-methyl-2-nitrophenol
SMILES CC1=CC=C(C(O)=C1)[N+]([O-])=O
Specifications
Materiale o nome chimico 5-Methyl-2-nitrophenol
Punto di fusione 53°C to 56°C
Punto d'infiammabilità 109°C (228°F)
Odore Phenol-like
Quantità 100 g
Numero UN UN2446
Beilstein 1868030
Peso formulazione 153.14
Percent Purity 97%