Learn More
5-Methyl-2-nitrophenol, TRC
Codice prodotto. 30482107
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30482107 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30482107 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM32744050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methyl-2-nitrophenol
CAS 700-38-9
Formula molecolare C7 H7 N O3
Quantità 50 g
Sinonimo Phenol, 5-methyl-2-nitro-, m-Cresol, 6-nitro- (7CI,8CI), 5-Methyl-2-nitrophenol, 2-Hydroxy-4-methyl-1-nitrobenzene, 2-Nitro-5-methylphenol, 3-Hydroxy-4-nitrotoluene, 3-Methyl-6-nitrophenol, 6-Nitro-3-methylphenol, 6-Nitro-m-cresol, NSC 3142
InChI Formula InChI=1S/C7H7NO3/c1-5-2-3-6(8(10)11)7(9)4-5/h2-4,9H,1H3
SMILES Cc1ccc(c(O)c1)[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 5-methyl-2-nitrophenol
Molecular Weight (g/mol) 153.14
Peso formulazione 153.0426