Learn More
5-Methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-4-carbaldehyde, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10133284
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10133284 250 mg 250mg
10113653 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 10133284 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC26704CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Kemiske identifikatorer
CAS 70170-23-9
Formula molecolare C11H9NO2
Molecular Weight (g/mol) 187.20
Numero MDL MFCD08435848
InChI Key JEXONSMPSXTJFF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-methyl-2-phenyloxazole-4-carbaldehyde, 4-oxazolecarboxaldehyde,5-methyl-2-phenyl, 4-oxazolecarboxaldehyde, 5-methyl-2-phenyl
PubChem CID 12471041
IUPAC Name 5-methyl-2-phenyl-1,3-oxazole-4-carbaldehyde
SMILES CC1=C(C=O)N=C(O1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Materiale o nome chimico 5-Methyl-2-phenyl-1, 3-oxazole-4-carbaldehyde
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 250 mg
Peso formulazione 187.2
Percent Purity 97%
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.