Learn More
5-methyl-2-phenyl-2H-1,2,3-triazole-4-carbonyl chloride, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10426652
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10426652 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10039211 1 g Amber Glass Bottle 1g
10061474 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10426652 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC16202CB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 36401-55-5
Formula molecolare C10H8ClN3O
Molecular Weight (g/mol) 221.64
Numero MDL MFCD00052545
InChI Key UJYBUZMRRLFXGM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-methyl-2-phenyl-2h-1,2,3-triazole-4-carbonyl chloride, 5-methyl-2-phenyl-1,2,3-triazole-4-carbonyl chloride, 2h-1,2,3-triazole-4-carbonylchloride, 5-methyl-2-phenyl, 5-methyl-2-phenyl-2h-1,2,3 triazole-4-carbonyl chloride, 5-methyl-2-phenyl-4-triazolecarbonyl chloride, 5-methyl-2-phenyl-2h-1,2,3 triazole-4-carbo nyl chloride, 5-methyl-2-phenyl-2h-1,2,3-triazole-4-carbonylchloride
PubChem CID 2776447
IUPAC Name 5-methyl-2-phenyltriazole-4-carbonyl chloride
SMILES CC1=NN(N=C1C(Cl)=O)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methyl-2-phenyl-2H-1, 2, 3-triazole-4-carbonyl chloride
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 221.65
Percent Purity 97%