Learn More
5-Methyl-2-phenyl-2H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10612633
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
Codice prodotto. 10612633
Marca: Thermo Scientific Maybridge CC16201DA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 22300-56-7
Formula molecolare C10H9N3O2
Molecular Weight (g/mol) 203.201
Numero MDL MFCD00051653
InChI Key GQYQHAGPALBYDO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-methyl-2-phenyl-2h-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl-1,2,3-triazole-5-carboxylic acid, 5-methyl-2-phenyl-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, 4-methyl-2-phenyl-2h-1,2,3-triazole-5-carboxylic acid, 2h-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-2-phenyl, acmc-20ame3, maybridge1_002457, 4-carboxy-5-methyl-2-phenyl-1,2,3-triazole, 2-phenyl-5-methyl-4-carboxy-2h-1,2,3-triazole, 2h-1,2,3-triazole-4-carboxylicacid,5-methyl-2-phenyl
PubChem CID 519936
IUPAC Name 5-methyl-2-phenyltriazole-4-carboxylic acid
SMILES CC1=NN(N=C1C(=O)O)C2=CC=CC=C2
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methyl-2-phenyl-2H-1, 2, 3-triazole-4-carboxylic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 203.2
Percent Purity 97%