Learn More
5-Methyl-2-phenyl-3-furoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10717495
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10717495 250 mg 250mg
10491884 1 g 1g
10123184 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10717495 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC49701CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-11-2026
Identificatori chimici
CAS 64354-50-3
Formula molecolare C12H10O3
Molecular Weight (g/mol) 202.209
Numero MDL MFCD00447900
InChI Key CASZQQKUMVLKBY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-methyl-2-phenyl-3-furoic acid, 3-furancarboxylic acid,5-methyl-2-phenyl, 5-methyl-2-phenyl-furan-3-carboxylic acid, cbmicro_037588, phenuvic acid, cambridge id 5926078
PubChem CID 761020
IUPAC Name 5-methyl-2-phenylfuran-3-carboxylic acid
SMILES CC1=CC(=C(O1)C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methyl-2-phenyl-3-furoic acid
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 202.21
Percent Purity 97%