Learn More
(5-Methyl-2-phenyl-3-furyl)methanol, 95%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | (5-Methyl-2-phenyl-3-furyl)methanol |
| CAS min. % | 94.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 95% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Quantità | 250 mg |
| Peso formulazione | 188.22 |
| Percent Purity | 95% |