Learn More
(5-Methyl-2-phenyl-3-furyl)methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10286333
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10286333 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10265804 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10286333 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC49713CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 771572-29-3
Formula molecolare C12H13NO
Molecular Weight (g/mol) 187.24
Numero MDL MFCD06213531
InChI Key PQZVRVFUCJMCRZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-methyl-2-phenyl-3-furyl methylamine, 5-methyl-2-phenylfuran-3-yl methanamine, 1-5-methyl-2-phenylfuran-3-yl methanamine, 3-furanmethanamine,5-methyl-2-phenyl, 5-methyl-2-phenyl-3-furyl methanamine, 5-methyl-2-phenylfur-3-yl methylamine
PubChem CID 24229505
IUPAC Name (5-methyl-2-phenylfuran-3-yl)methanamine
SMILES CC1=CC(CN)=C(O1)C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico (5-Methyl-2-phenyl-3-furyl)methylamine
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 187.24
Percent Purity 97%