Learn More
5-Methyl-2-pyrazinecarboxylic acid, 99%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10636481 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10636481 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10636481 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 297010050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methyl-2-pyrazinecarboxylic acid
Nota nome 99%
CAS 5521-55-1
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 158.0°C to 160.0°C
Colore Orange
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C6H6N2O2
Numero MDL MFCD00068241
Quantità 5 g
Sinonimo 5-methyl-2-pyrazinecarboxylic acid, 2-methylpyrazine-5-carboxylic acid, pyrazinecarboxylic acid, 5-methyl, unii-b861rs5nhi, 5-methylpyrazinecarboxylic acid, 5-methyl pyrazine-2-carboxylic acid, 5-methyl-pyrazine-2-carboxylic acid, 2-carboxy-5-methylpyrazine, 2-methyl-5-pyrazinoic acid, b861rs5nhi
InChI Key RBYJWCRKFLGNDB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=NC=C(N=C1)C(=O)O
IUPAC Name 5-methylpyrazine-2-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 138.13
PubChem CID 122831
Peso formulazione 138.13
Percent Purity 99%
Forma fisica Amorphous Powder