Learn More
5-Methyl-2-thiophenecarboxaldehyde, 98%
Codice prodotto. 10467900 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mL
50 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10mL
50mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10467900 10 mL Bottiglia in vetro 10mL
10390894 50 mL Bottiglia in vetro 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10467900 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 127870100
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 13679-70-4 | C6H6OS | 126.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13679-70-4
Formula molecolare C6H6OS
Molecular Weight (g/mol) 126.18
Numero MDL MFCD00005434
InChI Key VAUMDUIUEPIGHM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-methyl-2-thiophenecarboxaldehyde, 5-methylthiophene-2-carboxaldehyde, 5-methyl-2-thiophenecarbaldehyde, 2-formyl-5-methylthiophene, 5-methyl-2-formylthiophene, 2-thiophenecarboxaldehyde, 5-methyl, 5-methylthiophene-2-aldehyde, 5-methyl-2-thenaldehyde, 5-methyl-2-thiophencarboxaldehyde, 5-methyl-2-thiophene carboxaldehyde
PubChem CID 61663
IUPAC Name 5-methylthiophene-2-carbaldehyde
SMILES CC1=CC=C(S1)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methyl-2-thiophenecarboxaldehyde
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Yellow to Brown
Densità 1.1800g/mL
Punto d'infiammabilità 87°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5800 to 1.584
Quantità 10 mL
Beilstein 17, I, 151
Gravità specifica 1.18
Peso formulazione 126.18
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid