Learn More
5-Methyl-2-(tri-n-butylstannyl)thiazole, 90+%
Codice prodotto. 15468117
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15468117 250 mg 250mg
15458117 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15468117 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H51531.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 848613-91-2 | C16H31NSSn | 388.201 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 848613-91-2
Formula molecolare C16H31NSSn
Molecular Weight (g/mol) 388.201
Numero MDL MFCD09025809
InChI Key LALGELPHLJBAEK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-methyl-2-tributylstannyl thiazole, 5-methyl-2-tributylstannyl-1,3-thiazole, 5-methyl-2-tri-n-butylstannyl thiazole, acmc-209px3, 5-methyl-2-tributylstannyl-thiazole, thiazole, 5-methyl-2-tributylstannyl, 5-methyl-2-tributylstannanyl-thiazole, 5-methyl-2-tributylstannanyl-1,3-thiazole, 2-tri-n-butylstannyl-5-methylthiazole
PubChem CID 16427131
IUPAC Name tributyl-(5-methyl-1,3-thiazol-2-yl)stannane
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=NC=C(S1)C
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methyl-2-(tri-n-butylstannyl)thiazole
Quantità 250 mg
Numero UN UN2788
Peso formulazione 388.19
Percent Purity ≥90%