Learn More
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-3-furoic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10597264
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10597264 5 g 5g
10100682 250 mg 250mg
10099111 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10597264 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC00701DE
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 17515-74-1
Formula molecolare C7H5F3O3
Molecular Weight (g/mol) 194.11
Numero MDL MFCD00275563
InChI Key NURNFMNHTHXTDS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2782183
IUPAC Name 5-methyl-2-(trifluoromethyl)furan-3-carboxylic acid
SMILES CC1=CC(C(O)=O)=C(O1)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-3-furoic acid
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 5 g
Sinonimo 5-methyl-2-trifluoromethyl furan-3-carboxylic acid, 5-methyl-2-trifluoromethyl-3-furoic acid, 5-methyl-2-trifluoromethyl-furan-3-carboxylic acid, 2-trifluoromethyl-5-methyl-3-furancarboxylic acid, 3-furancarboxylic acid, 5-methyl-2-trifluoromethyl, 2-trifluoromethyl-5-methyl-3-furoic acid, 2-trifluoromethyl-5-methylfuran-3-carboxylic acid, 5-methyl-2-trifluoromethyl-3-furancarboxylic acid, 3-furancarboxylic acid,5-methyl-2-trifluoromethyl
Peso formulazione 194.11
Percent Purity 97%