Learn More
[5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-3-furyl]methylamine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10653013
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10653013 1 g 1g
10651046 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10653013 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC00713DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
Chemical Identifiers
CAS 306935-05-7
Formula molecolare C7H8F3NO
Molecular Weight (g/mol) 179.14
Numero MDL MFCD02180792
InChI Key ROYYYTOVBUUPDX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-methyl-2-trifluoromethyl-3-furyl methylamine, 5-methyl-2-trifluoromethyl furan-3-yl methanamine, 3-aminomethyl-5-methyl-2-trifluoromethyl furan, 1-5-methyl-2-trifluoromethyl furan-3-yl methanamine, 5-methyl-2-trifluoromethyl-3-furanyl methanamine
PubChem CID 2779900
IUPAC Name [5-methyl-2-(trifluoromethyl)furan-3-yl]methanamine
SMILES CC1=CC(CN)=C(O1)C(F)(F)F
Specifications
Materiale o nome chimico [5-Methyl-2-(trifluoromethyl)-3-furyl]methylamine
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 179.14
Percent Purity 97%