Learn More
5-Methyl-3,4-diphenylisoxazole, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Methyl-3,4-diphenylisoxazole |
| CAS | 37928-17-9 |
| Formula molecolare | C16 H13 N O |
| Quantità | 500 mg |
| Sinonimo | Parecoxib TLC impurity 19, Desulfonamide valdecoxib TLC impurity 10 |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H13NO/c1-12-15(13-8-4-2-5-9-13)16(17-18-12)14-10-6-3-7-11-14/h2-11H,1H3 |
| SMILES | Cc1onc(c2ccccc2)c1c3ccccc3 |
| IUPAC Name | 5-methyl-3,4-diphenyl-1,2-oxazole |
| Molecular Weight (g/mol) | 235.28 |
| Peso formulazione | 235.0997 |