Learn More
5-Methyl-3-isoxazolecarbonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10346894
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10346894 1 g Amber Glass Bottle 1g
10328113 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10346894 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC10416DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 57351-99-2
Formula molecolare C5H4N2O
Molecular Weight (g/mol) 108.10
Numero MDL MFCD09064940
InChI Key JTPIMYCMWLOEDD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24229456
IUPAC Name 5-methyl-1,2-oxazole-3-carbonitrile
SMILES CC1=CC(=NO1)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methyl-3-isoxazolecarbonitrile
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Sinonimo 5-methylisoxazole-3-carbonitrile, 5-methyl-3-isoxazolecarbonitrile, 5-methyl-isoxazole-3-carbonitrile, 3-cyano-5-methylisoxazole, 3-isoxazolecarbonitrile,5-methyl, 3-isoxazolecarbonitrile, 5-methyl, 5-?methylisoxazole-?3-?carbonitrile
Peso formulazione 108.1
Percent Purity 97%