Learn More
(5-Methyl-3-isoxazolyl)methylamine, 97+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10672243
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10672243 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10782083 1 g Amber Glass Bottle 1g
10402064 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10672243 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC10413CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 154016-48-5
Formula molecolare C5H8N2O
Molecular Weight (g/mol) 112.132
InChI Key AZVWIMLQRLKLHH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776306
IUPAC Name (5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)methanamine
SMILES CC1=CC(=NO1)CN
Specifica
Materiale o nome chimico (5-Methyl-3-isoxazolyl)methylamine
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Sinonimo 5-methyl-3-isoxazolyl methylamine, 5-methylisoxazol-3-yl methanamine, 5-methyl-1,2-oxazol-3-yl methanamine, 5-methylisoxazol-3-yl methylamine, 1-5-methyl-1,2-oxazol-3-yl methanamine, 1-5-methylisoxazol-3-yl methanamine, 3-isoxazolemethanamine,5-methyl, 3-isoxazolemethanamine, 5-methyl, c-5-methyl-isoxazol-3-yl-methylamine, acmc-20a4az
Peso formulazione 112.13
Percent Purity 97%