Learn More
5-Methyl-3-phenyl-4-isoxazolecarboxylic Acid, TRC
Codice prodotto. 30481925
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30481925 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30481925 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2277351G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid
CAS 1136-45-4
Formula molecolare C11 H9 N O3
Quantità 1 g
Sinonimo 5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid
InChI Formula InChI=1S/C11H9NO3/c1-7-9(11(13)14)10(12-15-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H,13,14)
SMILES Cc1onc(c2ccccc2)c1C(=O)O
IUPAC Name 5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 203.19
Peso formulazione 203.0582