Learn More
5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carbonyl chloride, 90%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10374372
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10374372 1 g 1g
10782093 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10374372 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC00502DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 16883-16-2
Formula molecolare C11H8ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 221.64
Numero MDL MFCD00052205
InChI Key HXEVQMXCHCDPSO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-methyl-3-phenylisoxazole-4-carbonyl chloride, pmic chloride, unii-97ot2t1w6v, 3-phenyl-5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride, 4-isoxazolecarbonyl chloride, 5-methyl-3-phenyl, 5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolecarbonyl chloride, 3-phenyl-5-methyl-isoxazole-4-carbonyl, pubchem8723, acmc-20am25, dsstox_cid_31452
PubChem CID 85624
IUPAC Name 5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazole-4-carbonyl chloride
SMILES CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2)C(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carbonyl chloride
CAS min. % 89.5
CAS max % 100.0
Densità 1.2700g/mL
Intervallo percentuale saggio 90%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 221.64
Percent Purity 90%