Learn More
5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxaldehyde, 97%
Codice prodotto. 15464817
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15464817 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15464817 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H32129.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 87967-95-1 | C11H9NO2 | 187.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxaldehyde
CAS 87967-95-1
Punto di fusione 51°C to 53°C
Formula molecolare C11H9NO2
Numero MDL MFCD02677714
Quantità 1 g
Sensibilità Light and moisture sensitive
Sinonimo 5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolecarbaldehyde, 5-methyl-3-phenylisoxazole-4-carbaldehyde, 5-methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxaldehyde, 5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolecarboxaldehyde, 5-methyl-3-phenyl-isoxazole-4-carbaldehyde, acmc-20am24, 3-phenyl-5-methyl-4-isoxazolecarbaldehyde, 3-phenyl-5-methylisoxazole-4-carbaldehyde, 4-isoxazolecarboxaldehyde,5-methyl-3-phenyl, 5-methyl-3-phenyl-4-isoxazole carboxaldehyde
InChI Key SMSBKEHQYUYAHK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=O)C(=NO1)C1=CC=CC=C1
IUPAC Name 5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazole-4-carbaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 187.20
PubChem CID 2776144
Peso formulazione 187.2
Percent Purity 97%