Learn More
5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid, 99%
Codice prodotto. 15460817
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15460817 25 g 25g
15470817 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15460817 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L01142.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1136-45-4 | C11H9NO3 | 203.197 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1136-45-4
Formula molecolare C11H9NO3
Molecular Weight (g/mol) 203.197
Numero MDL MFCD00003153
InChI Key PENHKTNQUJMHIR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid, 4-isoxazolecarboxylic acid, 5-methyl-3-phenyl, 5-methyl-3-phenyl-4-isoxazolecarboxylic acid, 3-phenyl-5-methylisoxazol-4-carbonsaeure, 3-phenyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid, isoxazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-3-phenyl, 5-methyl-3-phenyl-isoxazole-4-carboxylic acid, 5-methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylicacid, 3-phenyl-5-methylisoxazol-4-carbonsaeure german, 5-methyl-3-phenyl-4-isooxazolic acid
PubChem CID 14343
IUPAC Name 5-methyl-3-phenyl-1,2-oxazole-4-carboxylic acid
SMILES CC1=C(C(=NO1)C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methyl-3-phenylisoxazole-4-carboxylic acid
Punto di fusione 191°C to 193°C
Odore Odorless
Quantità 25 g
Beilstein 164939
Peso formulazione 203.2
Percent Purity 99%