Learn More
5-Methyl-4-isoxazolecarbonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10371573
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10371573 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10349382 1 g Amber Glass Bottle 1g
10265514 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10371573 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC26302CB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 67305-24-2
Formula molecolare C5H4ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 145.542
InChI Key ZKAQPVQEYCFRTK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-methyl-4-isoxazolecarbonyl chloride, 5-methylisoxazole-4-carbonyl chloride, 5-methyl-4-isoxazolecarbonylchloride, 4-isoxazolecarbonyl chloride, 5-methyl, 4-isoxazolecarbonylchloride, 5-methyl, 5-methyl-isoxazole-4-carbonyl chloride, acmc-209nyg, methyl-4-isoxazolecarbonyl chloride, 4-isoxazolecarbonylchloride,5-methyl
PubChem CID 2759917
IUPAC Name 5-methyl-1,2-oxazole-4-carbonyl chloride
SMILES CC1=C(C=NO1)C(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methyl-4-isoxazolecarbonyl chloride
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 250 mg
Peso formulazione 145.54
Percent Purity 97%