Learn More
5-Methyl-4-isoxazolesulfonyl chloride, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10541512
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10541512 10 g Amber Glass Bottle 10g
10436652 1 g Amber Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10541512 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC00271EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 321309-26-6
Formula molecolare C4H4ClNO3S
Molecular Weight (g/mol) 181.59
Numero MDL MFCD02681975
InChI Key STYUNYVEEFPQMF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-methyl-4-isoxazolesulfonyl chloride, 5-methylisoxazole-4-sulfonyl chloride, 4-isoxazolesulfonyl chloride, 5-methyl, 4-chlorosulfonyl-5-methylisoxazole, chloro 5-methylisoxazol-4-yl sulfone, 4-chlorosulphonyl-5-methylisoxazole, 4-isoxazolesulfonylchloride, 5-methyl, 5-methyl-4-isoxazole sulfonyl chloride, 5-methyl-isoxazole-4-sulfonyl chloride, 5-methylisoxazole-4-sulphonyl chloride
PubChem CID 2776141
IUPAC Name 5-methyl-1,2-oxazole-4-sulfonyl chloride
SMILES CC1=C(C=NO1)S(=O)(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methyl-4-isoxazolesulfonyl chloride
CAS min. % 94.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 181.6
Percent Purity 95%