Learn More
Thermo Scientific Chemicals 5-Methyl-DL-tryptophan, 98%
Codice prodotto. 10725051 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10725051 250 mg Bottiglia in vetro 250mg
10745221 1 g Bottiglia in vetro 1g
11956601 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10725051 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 127972500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 951-55-3 | C12H14N2O2 | 218.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 951-55-3
Formula molecolare C12H14N2O2
Molecular Weight (g/mol) 218.26
Numero MDL MFCD00005652
InChI Key HUNCSWANZMJLPM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-methyl-dl-tryptophan, 5-methyltryptophan, 2-amino-3-5-methyl-1h-indol-3-yl propanoic acid, tryptophan, 5-methyl, dl-5-methyltryptophan, 5-methyl-tryptophan, 2-amino-3-5-methylindol-3-yl propanoic acid, 5-methyl tryptophan, dl, 5-methyltryptophan #, pubchem20652
PubChem CID 92852
ChEBI CHEBI:52524
IUPAC Name 2-amino-3-(5-methyl-1H-indol-3-yl)propanoic acid
SMILES CC1=CC=C2NC=C(CC(N)C(O)=O)C2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methyl-DL-tryptophan
Punto di fusione 280.0°C to 282.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 250 mg
Beilstein 22,II,471
Peso formulazione 218.25
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder