Learn More
5-Methyl Myosmine, TRC
Codice prodotto. 30464368
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30464368 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30464368 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM32310010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methyl Myosmine
CAS 102780-52-9
Formula molecolare C10 H12 N2
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H12N2/c1-8-5-9(7-11-6-8)10-3-2-4-12-10/h5-7H,2-4H2,1H3
SMILES Cc1cncc(c1)C2=NCCC2
IUPAC Name 3-(3,4-dihydro-2H-pyrrol-5-yl)-5-methylpyridine
Molecular Weight (g/mol) 160.22
Peso formulazione 160.1