Learn More
5-Methyl-pyrazine-2-carboxylic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Methyl-pyrazine-2-carboxylic Acid |
| CAS | 5521-55-1 |
| Formula molecolare | C6 H6 N2 O2 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 2-Pyrazinecarboxylic acid, 5-methyl-, Pyrazinecarboxylic acid, 5-methyl- (7CI,8CI,9CI), 5-Methyl-2-pyrazinecarboxylic acid, 2-Methylpyrazine-5-carboxylic acid, 5-Methyl-2-pyrazinoic acid, 5-Methylpyrazine carboxylic acid, 5-Methylpyrazine-2-carboxylic acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H6N2O2/c1-4-2-8-5(3-7-4)6(9)10/h2-3H,1H3,(H,9,10) |
| SMILES | Cc1cnc(cn1)C(=O)O |
| IUPAC Name | 5-methylpyrazine-2-carboxylic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 138.12 |
| Peso formulazione | 138.0429 |