Learn More
5-Methyl Tetrazole, TRC
Codice prodotto. 30479987
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30479987 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30479987 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM33025510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methyl Tetrazole
CAS 4076-36-2
Formula molecolare C2H4N4
Quantità 10 g
Sinonimo 5-Methyl-1,2,3,4-tetrazole, 5-Methyl-1H-tetrazole, 5-Methyl-2H-tetrazole, 5-Methyltetrazole, NSC 11136, T 2588F
InChI Formula InChI=1S/C2H4N4/c1-2-3-5-6-4-2/h1H3,(H,3,4,5,6)
SMILES Cc1nnn[nH]1
IUPAC Name 5-methyl-1H-tetrazole
Molecular Weight (g/mol) 84.08
Peso formulazione 84.0436