Learn More
5-Methylbenzene-1,3-diol Hydrate, TRC
Codice prodotto. 30469976
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30469976 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30469976 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3122751G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 5-Methylbenzene-1,3-diol Hydrate
CAS 6153-39-5
Formula molecolare C7H8O2 . H2O
Quantità 1 g
Sinonimo Orcinol Monohydrate
InChI Formula InChI=1S/C7H8O2.H2O/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5;/h2-4,8-9H,1H3;1H2
SMILES O.Cc1cc(O)cc(O)c1
IUPAC Name 5-methylbenzene-1,3-diol;hydrate
Molecular Weight (g/mol) 142.15
Peso formulazione 142.063