Learn More
5-Methylbenzene-1,3-diol Hydrate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 5-Methylbenzene-1,3-diol Hydrate |
| CAS | 6153-39-5 |
| Formula molecolare | C7H8O2 . H2O |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | Orcinol Monohydrate |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H8O2.H2O/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5;/h2-4,8-9H,1H3;1H2 |
| SMILES | O.Cc1cc(O)cc(O)c1 |
| IUPAC Name | 5-methylbenzene-1,3-diol;hydrate |
| Molecular Weight (g/mol) | 142.15 |
| Peso formulazione | 142.063 |