Learn More
5-Methylbenzene-1,3-diol Hydrate, TRC
Codice prodotto. 30483416
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30483416 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30483416 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM312275500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methylbenzene-1,3-diol Hydrate
CAS 6153-39-5
Formula molecolare C7H8O2 . H2O
Quantità 500 mg
Sinonimo Orcinol Monohydrate
InChI Formula InChI=1S/C7H8O2.H2O/c1-5-2-6(8)4-7(9)3-5;/h2-4,8-9H,1H3;1H2
SMILES O.Cc1cc(O)cc(O)c1
IUPAC Name 5-methylbenzene-1,3-diol;hydrate
Molecular Weight (g/mol) 142.15
Peso formulazione 142.063