Learn More
5-Methylbenzo[b]thiophene-2-methanol, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10670475
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10670475 1 g Amber Glass Bottle 1g
10147282 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10670475 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore MO07149DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 22962-49-8
Formula molecolare C10H10OS
Molecular Weight (g/mol) 178.25
Numero MDL MFCD05865151
InChI Key NPSSZIBANMLQHP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-methylbenzo b thiophene-2-methanol, 5-methyl-1-benzothiophen-2-yl methanol, benzo b thiophene-2-methanol,5-methyl, 5-methylbenzo b thiophen-2-yl methanol, 5-methyl-1-benzothien-2-yl methanol, 5-methyl-benzo b thiophen-2-yl-methanol, 5-methylbenzo b thiophen-2-yl methan-1-ol, j6w
PubChem CID 2794801
IUPAC Name (5-methyl-1-benzothiophen-2-yl)methanol
SMILES CC1=CC=C2SC(CO)=CC2=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methylbenzo[b]thiophene-2-methanol
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 178.25
Percent Purity 97%