Learn More
5-Methylbenzotriazole, TRC
Codice prodotto. 30135260
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135260 10 g 10g
17974655 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30135260 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM28878510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 136-85-6
Formula molecolare C7 H7 N3
Molecular Weight (g/mol) 133.15
Sinonimo 1H-Benzotriazole, 5-methyl- (8CI,9CI), Benzotriazole, 5-methyl- (6CI,7CI), 6-Methyl-1H-benzotriazole, 5-Methyl-1,2,3-benzotriazole, 5-Methyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole, 5-Methyl-1H-benzotriazole, 5-Methylbenzotriazole, 5-Tolyltriazole, 5M-BTA, 5MBT, 6-Methyl-1,2,3-benzotriazole, 6-Tolyltriazole, NSC 122012, TTA, Tolutriazole, Verzone VT 120M
IUPAC Name 5-methyl-1H-benzotriazole
SMILES Cc1ccc2[nH]nnc2c1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methyl-1H-benzotriazole
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C7H7N3/c1-5-2-3-6-7(4-5)9-10-8-6/h2-4H,1H3,(H,8,9,10)
Peso formulazione 133.064