Learn More
5-Methylcytidine, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 17730629 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17730629 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17730629 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 229000010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-11-2026
Specifica
Peso molecolare 257.25
Shipping Condition No special requirements
Purezza ≥97.5%
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Soluble aqueous solution
Colore White to Light Yellow