Learn More
5-Methylcytidine, TRC
Codice prodotto. 30482454
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30482454 100 mg 100mg
30465921 5 g 5g
30479637 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30482454 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM294850100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 2140-61-6
Formula molecolare C10 H15 N3 O5
Molecular Weight (g/mol) 257.24
Sinonimo 4-Amino-5-methyl-1-β-D-ribofuranosylpyrimidin-2(1H)-one, 5-Methylcytidine, Cytarabine Imp. G (EP)
IUPAC Name 4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methylpyrimidin-2-one
SMILES CC1=CN([C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N=C1N
Especificaciones
Materiale o nome chimico 5-Methylcytidine
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H15N3O5/c1-4-2-13(10(17)12-8(4)11)9-7(16)6(15)5(3-14)18-9/h2,5-7,9,14-16H,3H2,1H3,(H2,11,12,17)/t5-,6-,7-,9-/m1/s1
Peso formulazione 257.1012
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.