Learn More
5-Methylcytosine (~90%), TRC
Codice prodotto. 30467619
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30467619 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30467619 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM2948731G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methylcytosine
CAS 554-01-8
Formula molecolare C5H7N3O
Quantità 1 g
Sinonimo 2(1H)-Pyrimidinone, 6-amino-5-methyl-, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-5-methyl- (9CI), Cytosine, 5-methyl- (6CI,8CI), 6-Amino-5-methyl-2(1H)-pyrimidinone, 4-Amino-2-hydroxy-5-methylpyrimidine, 4-Amino-5-methyl-2(1H)-pyrimidinone, 5-Methylcytosine, NSC 137776
InChI Formula InChI=1S/C5H7N3O/c1-3-2-7-5(9)8-4(3)6/h2H,1H3,(H3,6,7,8,9)
SMILES CC1=CNC(=O)N=C1N
IUPAC Name 4-amino-5-methyl-1H-pyrimidin-2-one
Molecular Weight (g/mol) 125.13
Peso formulazione 125.0589