Learn More
5-Methylfuran-2(3H)-one, TRC
Codice prodotto. 30474731
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30474731 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30474731 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3054455G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methylfuran-2(3H)-one
CAS 591-12-8
Formula molecolare C5 H6 O2
Quantità 5 g
Sinonimo 2,3-Dihydro-5-methylfuran-2-one, 2-Oxo-5-methyl-2,3-dihydrofuran, 4-Hydroxy-3-pentenoic Acid gamma-Lactone, 4-Hydroxypent-3-enoic Acid Lactone, 4-Methyl-2(3H)-furanone, 5-Methyl-2,3-dihydro-2-furanone, 5-Methylfuran-2(3H)-one, NSC 654, Pent-3-en-4-olide, delta2-Angelica Lactone, alpha-Angelica Lactone, beta,gamma-Angelica Lactone, gamma-Angelica Lactone
InChI Formula InChI=1S/C5H6O2/c1-4-2-3-5(6)7-4/h2H,3H2,1H3
SMILES CC1=CCC(=O)O1
IUPAC Name 5-methyl-3H-furan-2-one
Molecular Weight (g/mol) 98.1
Peso formulazione 98.0368