Learn More
5-Methylfurfural, 98+%
Codice prodotto. 10591981 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10591981 25 g Bottiglia in vetro 25g
10307770 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10591981 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 159920250
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 620-02-0 | C6H6O2 | 110.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 620-02-0
Formula molecolare C6H6O2
Molecular Weight (g/mol) 110.11
Numero MDL MFCD00003232
InChI Key OUDFNZMQXZILJD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 5-methylfurfural, 5-methyl-2-furaldehyde, 5-methyl furfural, 5-methyl-2-furfural, 2-furancarboxaldehyde, 5-methyl, 5-methylfuran-2-al, 5-methyl-2-furancarboxaldehyde, 5-methylfurfuraldehyde, 2-furaldehyde, 5-methyl, 2-formyl-5-methylfuran
PubChem CID 12097
ChEBI CHEBI:2091
IUPAC Name 5-methylfuran-2-carbaldehyde
SMILES CC1=CC=C(O1)C=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methylfurfural
Nota nome 98+%
Acidità 10mg KOH/g max.
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Colore Yellow to Brown
Densità 1.1000g/mL
Punti di ebollizione 187°C
Punto d'infiammabilità 72°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5290 to 1.532
Quantità 25 g
Beilstein 17, 289
Gravità specifica 1.1
Informazioni di solubilità Solubility in water: 33.3g/L (20 c)
Peso formulazione 110.11
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid