Learn More
5-Methylfurfural, MedChemExpress
Codice prodotto. 16459416
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16459416 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16459416 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYY0543
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress 5-Methylfurfural is a naturally occurring substance, found in cigarette smoke condensate, licorice essential oil, stored dehydrated orange powder, baked potato flour, volatile compounds of roast beef, aroma concentrate of sponge cake. bread and in coffee, tea and cocoa. A flavoring agent.
5-Methylfurfural is a naturally occurring substance, found in cigarette smoke condensate, licorice essential oil, stored dehydrated orange powder, baked potato flour, volatile compounds of roast beef, aroma concentrate of sponge cake. bread and in coffee, tea and cocoa. A flavoring agent.
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methylfurfural
CAS 620-02-0
Colore Light Yellow to Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C6H6O2
Quantità 100 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (908.18 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=CC1=CC=C(C)O1
Molecular Weight (g/mol) 110.11
Peso formulazione 110.11
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Forma fisica Liquid
Research purposes only