Learn More
5-Methylfurfural, TRC
Codice prodotto. 30012847
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30012847 5 g 5g
30003483 100 mg 100mg
30006016 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30012847 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM3054705G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 620-02-0
Formula molecolare C6 H6 O2
Molecular Weight (g/mol) 110.11
Sinonimo 5-Methyl-2-furfural, 5-Methylfuran-2-carbaldehyde, 2-Furaldehyde, 5-methyl- (6CI,8CI), 5-Methyl-2-furancarboxaldehyde, 2-Formyl-5-methylfuran, 2-Formyl-5-methyltetrahydrofuran, 2-Methyl-5-formylfuran, 2-Methyl-5-furaldehyde, 5-Methyl-2-furaldehyde, 5-Methyl-2-furfural, 5-Methyl-2-furfuraldehyde, 5-Methyl-2-furfurylaldehyde, 5-Methylfuran-2-al, 5-Methylfuran-2-aldehyde, 5-Methylfurfural, 5-Methylfurfuraldehyde
IUPAC Name 5-methylfuran-2-carbaldehyde
SMILES Cc1oc(C=O)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methyl-2-furfural
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C6H6O2/c1-5-2-3-6(4-7)8-5/h2-4H,1H3
Peso formulazione 110.0368
Percent Purity >95%