Learn More
5-Methylhexanoic acid, 98%
Codice prodotto. 15590554 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15590554 5 g 5g
15500564 25 g 25g
15510564 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15590554 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 457410050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 628-46-6 | C7H14O2 | 130.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 628-46-6
Formula molecolare C7H14O2
Molecular Weight (g/mol) 130.19
Numero MDL MFCD00036494
InChI Key MHPUGCYGQWGLJL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isoheptanoic acid, isoenanthic acid, 5-methylcaproic acid, isoamylacetic acid, hexanoic acid, 5-methyl, isovenanthic acid, 5-methylhexylic acid, 5-methyl-hexanoic acid, 5-methyl hexanoic acid, unii-n1ak4x34c2
PubChem CID 12344
IUPAC Name 5-methylhexanoic acid
SMILES CC(C)CCCC(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 5-Methylhexanoic acid
Densità 0.9050g/mL
Punti di ebollizione 121.0°C (30.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Formula lineare CH3CH(CH3)(CH2)3CO2H
Quantità 5 g
Gravità specifica 0.905
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly. Other solubilities: soluble in organic solvents
Peso formulazione 130.18
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Methylhexanoic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
  • P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.