Learn More
5-Methylindole, 99%, ACROS Organics™
Catalog Number 10432401
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Glass bottle
Materiale o nome chimico 5-Methylindole
Nota nome 99%
CAS 614-96-0
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 58°C to 61°C
Colore White to Beige
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Glass bottle
Formula molecolare C9H9N
Numero MDL MFCD00005680
Quantità 1 g
Beilstein 20, 317
Sinonimo 5-methylindole, 1h-indole, 5-methyl, 5-methylindol, indole, 5-methyl, 5-methyl indole, unii-kt52363ri5, 5-methyl-indole, indole, 2, pubchem7238
InChI Key YPKBCLZFIYBSHK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC2=C(C=C1)NC=C2
IUPAC Name 5-methyl-1H-indole
Molecular Weight (g/mol) 131.178
PubChem CID 11978
Peso formulazione 131.18
Percent Purity ≥98.5%
Forma fisica Crystalline Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 5-Methylindole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.