Specifications
| Materiale o nome chimico | 5-Methylisatin |
| Punto di fusione | 180.0°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 94% min. (HPLC) |
| Quantità | 5 g |
| Beilstein | 21,509 |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble. |
| Peso formulazione | 161.16 |
| Percent Purity | 95% |
Safety and Handling
Product Identifier
- 5-Methylisatin